4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4377V-1G PC4377V-25G
APOSPC4377V-1GEA 175 SEK
APOSPC4377V-1G APOSPC4377V-25G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formel: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Smältpunkt: 30…33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061264
CAS nummer: 239107-27-8