2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4377H-5G PC4377H-1G PC4377H-25G
APOSPC4377H-5GEA 1100 SEK
APOSPC4377H-5G APOSPC4377H-1G APOSPC4377H-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Kokpunkt: 229 °C
Densitet: 1.363 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061184
CAS nummer: 179946-34-0