4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4376Y-25G PC4376Y-5G
APOSPC4376Y-25GEA 820 SEK
APOSPC4376Y-25G APOSPC4376Y-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
Smältpunkt: 50…53 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061190
CAS nummer: 220227-47-4