2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4376V-10G PC4376V-5G PC4376V-1G
APOSPC4376V-10GEA 2950 SEK
APOSPC4376V-10G APOSPC4376V-5G APOSPC4376V-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Smältpunkt: 86…89 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061191
CAS nummer: 179946-32-8