2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4376-100G PC4376-25G PC4376-10G
APOSPC4376-100GEA 0 SEK
APOSPC4376-100G APOSPC4376-25G APOSPC4376-10G
2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
2-(Difluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Kokpunkt: 205 °C
Densitet: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00190104
CAS nummer: 22236-04-0