4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 175 SEK
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Smältpunkt: 55…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061170
CAS nummer: 220227-29-2