2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4375E-10G PC4375E-1G PC4375E-5G PC4375E-25G
APOSPC4375E-10GEA 1425 SEK
APOSPC4375E-10G APOSPC4375E-1G APOSPC4375E-5G APOSPC4375E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Kokpunkt: 211 °C
Smältpunkt: 24…26 °C
Densitet: 1,397 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061166
CAS nummer: 207981-45-1