2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4374F-1G PC4374F-25G PC4374F-5G
APOSPC4374F-1GEA 245 SEK
APOSPC4374F-1G APOSPC4374F-25G APOSPC4374F-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Formel: C₁₄H₈F₄O
MW: 268,21 g/mol
Smältpunkt: 38…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061253
CAS nummer: 207974-08-1