2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4374E-1G PC4374E-5G PC4374E-25G
APOSPC4374E-1GEA 225 SEK
APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formel: C₁₄H₈F₄O
MW: 268,21 g/mol
Kokpunkt: 290 °C
Densitet: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061151
CAS nummer: 207853-70-1