α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC4373DB-100G
PC4373DB-25G
PC4373DB-5G
APOSPC4373DB-100GEA
1025
SEK
APOSPC4373DB-100G
APOSPC4373DB-25G
APOSPC4373DB-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Smältpunkt: 114…116 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00061294 CAS nummer: 67515-55-3 |