α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 1475 SEK
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formel: C₈H₄F₄O₂
Smältpunkt: 121…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040982
CAS nummer: 141179-72-8