α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC4373B-1G
PC4373B-25G
APOSPC4373B-1GEA
260
SEK
APOSPC4373B-1G
APOSPC4373B-25G
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208.11 g/mol Smältpunkt: 83…89 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00040981 CAS nummer: 32890-94-1 |