α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4372T-100G PC4372T-25G PC4372T-5G
APOSPC4372T-100GEA 2125 SEK
APOSPC4372T-100G APOSPC4372T-25G APOSPC4372T-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formel: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040980
CAS nummer: 115029-22-6