4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4372Q-100G PC4372Q-25G PC4372Q-5G
APOSPC4372Q-100GEA 1575 SEK
APOSPC4372Q-100G APOSPC4372Q-25G APOSPC4372Q-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Kokpunkt: 60 °C/0,75mmHg
Densitet: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061314
CAS nummer: 67515-60-0