2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 685 SEK
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Kokpunkt: 156 °C
Densitet: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061273
CAS nummer: 60611-24-7