2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4372M-100G PC4372M-25G PC4372M-5G
APOSPC4372M-100GEA 1850 SEK
APOSPC4372M-100G APOSPC4372M-25G APOSPC4372M-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Kokpunkt: 176 °C
Densitet: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061311
CAS nummer: 146137-78-2