2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4372L-25G PC4372L-5G PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA 1425 SEK
APOSPC4372L-25G APOSPC4372L-5G APOSPC4372L-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Kokpunkt: 118…119 °C
Densitet: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061310
CAS nummer: 89763-93-9