2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4372K-25G PC4372K-5G
APOSPC4372K-25GEA 2025 SEK
APOSPC4372K-25G APOSPC4372K-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Densitet: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061246
CAS nummer: 112641-20-0