4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 2675 SEK
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO
Smältpunkt: 84…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061269
CAS nummer: 67515-57-5