4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4371W-25G PC4371W-5G PC4371W-1G
APOSPC4371W-25GEA 2925 SEK
APOSPC4371W-25G APOSPC4371W-5G APOSPC4371W-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO
Smältpunkt: 134…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061150
CAS nummer: 207919-06-0