3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4371V-1G PC4371V-25G PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA 260 SEK
APOSPC4371V-1G APOSPC4371V-25G APOSPC4371V-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061149
CAS nummer: 207986-20-7