2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 650 SEK
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO
MW: 207,13 g/mol
Smältpunkt: 144…147 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083555
CAS nummer: 144851-59-2