2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 3300 SEK
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061148
CAS nummer: 207919-05-9