2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4371S-1G PC4371S-25G PC4371S-5G
APOSPC4371S-1GEA 175 SEK
APOSPC4371S-1G APOSPC4371S-25G APOSPC4371S-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061147
CAS nummer: 207853-64-3