2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4371R-25G PC4371R-5G PC4371R-1G
APOSPC4371R-25GEA 3600 SEK
APOSPC4371R-25G APOSPC4371R-5G APOSPC4371R-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO
MW: 207,13 g/mol
Smältpunkt: 93…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061146
CAS nummer: 207853-60-9