4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371Q-25G PC4371Q-5G
APOSPC4371Q-25GEA 735 SEK
APOSPC4371Q-25G APOSPC4371Q-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
Densitet: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061252
CAS nummer: 208173-24-4