2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4371N-1G PC4371N-5G
APOSPC4371N-1GEA 260 SEK
APOSPC4371N-1G APOSPC4371N-5G
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Formel: C₉H₆F₄O
Densitet: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061249
CAS nummer: 174013-29-7