2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4371M-25G PC4371M-5G PC4371M-100G
APOSPC4371M-25GEA 1725 SEK
APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-100G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061248
CAS nummer: 202664-53-7