2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC4371L-1G
PC4371L-25G
PC4371L-5G
APOSPC4371L-1GEA
380
SEK
APOSPC4371L-1G
APOSPC4371L-25G
APOSPC4371L-5G
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₆F₄O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00061247 CAS nummer: 122023-29-4 |