3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4365-1G PC4365-5G
APOSPC4365-1GEA 945 SEK
APOSPC4365-1G APOSPC4365-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂S
MW: 236,21 g/mol
Smältpunkt: 53…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236350
CAS nummer: 239080-04-7