Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4312-10G PC4312-1G PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA 585 SEK
APOSPC4312-10G APOSPC4312-1G APOSPC4312-5G
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₇F₃O₃
Kokpunkt: 197…199 °C
Densitet: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041005
CAS nummer: 148438-00-0