2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC430516-1G PC430516-5G
APOSPC430516-1GEA 255 SEK
APOSPC430516-1G APOSPC430516-5G
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₃ClFNS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04448822
CAS nummer: 399-74-6