3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4279-25G PC4279-5G
APOSPC4279-25GEA 685 SEK
APOSPC4279-25G APOSPC4279-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98%
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Smältpunkt: 138…141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042463
CAS nummer: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6