2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 295 SEK
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₄
Kokpunkt: 102…105 °C
Smältpunkt: –42 °C
Densitet: 2,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03412197
CAS nummer: 94444-58-3