6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4261-1G PC4261-5G
APOSPC4261-1GEA 345 SEK
APOSPC4261-1G APOSPC4261-5G
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅FO₄
Smältpunkt: 234…238 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03424505
CAS nummer: 71346-17-3