3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC4243-1G PC4243-5G PC4243-25G
APOSPC4243-1GEA 310 SEK
APOSPC4243-1G APOSPC4243-5G APOSPC4243-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Formel: C₇H₇F₂NO
Smältpunkt: 77…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115910
CAS nummer: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III