5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4231-1G PC4231-250MG PC4231-5G
APOSPC4231-1GEA 2575 SEK
APOSPC4231-1G APOSPC4231-250MG APOSPC4231-5G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₇FN₂O
Smältpunkt: 101…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407398
CAS nummer: 81465-82-9