1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
PC4217-1G PC4217-5G
APOSPC4217-1GEA 260 SEK
APOSPC4217-1G APOSPC4217-5G
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228.17 g/mol
Smältpunkt: 195…196 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051655
CAS nummer: 321-07-3