(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4193-1G PC4193-5G PC4193-10G
APOSPC4193-1GEA 1375 SEK
APOSPC4193-1G APOSPC4193-5G APOSPC4193-10G
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206.58 g/mol
Smältpunkt: 99…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973421
CAS nummer: 883502-00-9