1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC4175N-25G PC4175N-5G
APOSPC4175N-25GEA 1025 SEK
APOSPC4175N-25G APOSPC4175N-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Formel: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Smältpunkt: 114…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041167
CAS nummer: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III