1-(4-Fluorophenyl)pyrrole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4174M-1G PC4174M-5G
APOSPC4174M-1GEA 725 SEK
APOSPC4174M-1G APOSPC4174M-5G
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole 97%
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₈FN
Smältpunkt: 52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00047066
CAS nummer: 81329-31-9