3-(4-Fluorophenyl)propionic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC4174G-1G
PC4174G-5G
PC4174G-10G
APOSPC4174G-1GEA
260
SEK
APOSPC4174G-1G
APOSPC4174G-5G
APOSPC4174G-10G
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 g/mol Smältpunkt: 86…94 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00060327 CAS nummer: 459-31-4 |