5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4150G-10G PC4150G-1G PC4150G-500MG
APOSPC4150G-10GEA 0 SEK
APOSPC4150G-10G APOSPC4150G-1G APOSPC4150G-500MG
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₂H₁₁FO₂
MW: 206,22 g/mol
Smältpunkt: 173…179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00174037
CAS nummer: 55579-72-1