4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4149-1G PC4149-5G
APOSPC4149-1GEA 600 SEK
APOSPC4149-1G APOSPC4149-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Smältpunkt: 253…255 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002600
CAS nummer: 51-65-0