5-Fluoro-2-iodoaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4136-25G PC4136-5G
APOSPC4136-25GEA 2475 SEK
APOSPC4136-25G APOSPC4136-5G
5-Fluoro-2-iodoaniline
5-Fluoro-2-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Smältpunkt: 40…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093953
CAS nummer: 255724-71-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III