1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(2,5-Difluorophenyl)thiourea, 2,5-Difluorophenylthiourea, 1-(2,5-Difluorophenyl)thiourea
PC4131-1G PC4131-5G
APOSPC4131-1GEA 275 SEK
APOSPC4131-1G APOSPC4131-5G
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea
Formel: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188,2 g/mol
Smältpunkt: 137…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041152
CAS nummer: 207981-44-0