2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC412092-25G PC412092-5G
APOSPC412092-25GEA 3750 SEK
APOSPC412092-25G APOSPC412092-5G
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₂O₃
Smältpunkt: 206…210 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04974116
CAS nummer: 870718-06-2