2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4118-1G PC4118-5G PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA 310 SEK
APOSPC4118-1G APOSPC4118-5G APOSPC4118-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smältpunkt: 57…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093968
CAS nummer: 187543-87-9