2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 345 SEK
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formel: C₁₁H₇FN₂O₃
Smältpunkt: 98…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00067801
CAS nummer: 147143-58-6