2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4099-1G PC4099-5G PC4099-25G
APOSPC4099-1GEA 355 SEK
APOSPC4099-1G APOSPC4099-5G APOSPC4099-25G
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₇FN₄
Smältpunkt: 245…248 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00221785
CAS nummer: 119584-70-2